1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]azetidin-3-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200256-1G PC200256-500MG
APOSPC200256-1GEA 1860 DKK
APOSPC200256-1G APOSPC200256-500MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]azetidin-3-ol
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]azetidin-3-ol
Formel: C₉H₈ClF₃N₂O
Smeltepunkt: 88…90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18266134
CAS-nummer: 1311798-09-0