1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-3-pyrrolidinol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200255-1G PC200255-500MG
APOSPC200255-1GEA 1860 DKK
APOSPC200255-1G APOSPC200255-500MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-3-pyrrolidinol
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-3-pyrrolidinol
Formel: C₁₀H₁₀ClF₃N₂O
Molekylvægt: 266.65 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13561836
CAS-nummer: 1219980-80-9