6-[4-(Trifluoromethyl)piperidino]nicotinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200252-1G PC200252-500MG
APOSPC200252-1GEA 1860 DKK
APOSPC200252-1G APOSPC200252-500MG
6-[4-(Trifluoromethyl)piperidino]nicotinic acid
6-[4-(Trifluoromethyl)piperidino]nicotinic acid
Formel: C₁₂H₁₃F₃N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10758091
CAS-nummer: 1033463-36-3