5-Nitro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200250-1G PC200250-500MG
APOSPC200250-1GEA 3120 DKK
APOSPC200250-1G APOSPC200250-500MG
5-Nitro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
5-Nitro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formel: C₉H₅F₃N₂O₂
Molekylvægt: 230.15 g/mol
Smeltepunkt: 155…157 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12827792
CAS-nummer: 1186405-05-9