Methyl-6-[4-(trifluoromethyl)piperidino]nicotinate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200249-1G PC200249-500MG
APOSPC200249-1GEA 2520 DKK
APOSPC200249-1G APOSPC200249-500MG
Methyl-6-[4-(trifluoromethyl)piperidino]nicotinate
Methyl-6-[4-(trifluoromethyl)piperidino]nicotinate
Formel: C₁₃H₁₅F₃N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10758065
CAS-nummer: 1033463-23-8