2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200242-1G PC200242-500MG
APOSPC200242-1GEA 3120 DKK
APOSPC200242-1G APOSPC200242-500MG
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinamide
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinamide
Formel: C₇H₃Cl₂F₃N₂O
Smeltepunkt: 185…186 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14581646
CAS-nummer: 1198475-46-5