Methyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC200238-1G PC200238-500MG
APOSPC200238-1GEA 3930 DKK
APOSPC200238-1G APOSPC200238-500MG
Methyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Methyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Formel: C₈H₅ClF₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12827815
CAS-nummer: 196708-48-2