1-(5-Nitro-2-pyridinyl)-4-(trifluoromethyl)piperidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200236-1G PC200236-500MG
APOSPC200236-1GEA 2030 DKK
APOSPC200236-1G APOSPC200236-500MG
1-(5-Nitro-2-pyridinyl)-4-(trifluoromethyl)piperidine
1-(5-Nitro-2-pyridinyl)-4-(trifluoromethyl)piperidine
Formel: C₁₁H₁₂F₃N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00204721
CAS-nummer: 175277-61-9