2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)-4-pyridinamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Amino-2,3-dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC200235-1G PC200235-500MG
APOSPC200235-1GEA 3930 DKK
APOSPC200235-1G APOSPC200235-500MG
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)-4-pyridinamine
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)-4-pyridinamine
Formel: C₆H₃Cl₂F₃N₂
Smeltepunkt: 130…131 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14581629
CAS-nummer: 431942-80-2