[2-Bromo-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-3-(hydroxymethyl)-6-(trifluoromethyl)pyridine
PC200231-1G PC200231-500MG PC200231-5G
APOSPC200231-1GEA 2460 DKK
APOSPC200231-1G APOSPC200231-500MG APOSPC200231-5G
[2-Bromo-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol 95%
[2-Bromo-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol
Formel: C₇H₅BrF₃NO
Molekylvægt: 256.03 g/mol
Smeltepunkt: 67…68 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11848029
CAS-nummer: 888738-18-9