1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200229-1G PC200229-500MG PC200229-5G
APOSPC200229-1GEA 1430 DKK
APOSPC200229-1G APOSPC200229-500MG APOSPC200229-5G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarbonitrile
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarbonitrile
Formel: C₁₂H₁₁ClF₃N₃
Molekylvægt: 289.69 g/mol
Smeltepunkt: 108…109 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12498704
CAS-nummer: 1171918-97-0