Ethyl 1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidine-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200228-1G PC200228-500MG PC200228-5G
APOSPC200228-1GEA 985 DKK
APOSPC200228-1G APOSPC200228-500MG APOSPC200228-5G
Ethyl 1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidine-3-carboxylate
Ethyl-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidine-3-carboxylate
Formel: C₁₄H₁₆ClF₃N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16890141
CAS-nummer: 1242267-96-4