6-(Trifluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200225-1G PC200225-500MG
APOSPC200225-1GEA 5040 DKK
APOSPC200225-1G APOSPC200225-500MG
6-(Trifluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile
6-(Trifluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile
Formel: C₁₀H₅F₃N₂
Smeltepunkt: 176 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12827791
CAS-nummer: 1186404-61-4