4-(Trifluoromethyl)-1H,2H,3H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200223-1G PC200223-500MG
APOSPC200223-1GEA 3120 DKK
APOSPC200223-1G APOSPC200223-500MG
4-(Trifluoromethyl)-1H,2H,3H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-one
4-(Trifluoromethyl)-1H,2H,3H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-one
Formel: C₇H₄F₃N₃O
Smeltepunkt: 294…295 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16890137
CAS-nummer: 1242267-84-0