2,3-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC200222-1G PC200222-500MG PC200222-5G
APOSPC200222-1GEA 2520 DKK
APOSPC200222-1G APOSPC200222-500MG APOSPC200222-5G
2,3-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
2,3-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂Cl₂F₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 89719-93-7