3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)picolinonitrile
PC200219-1G PC200219-5G
APOSPC200219-1GEA 208 DKK
APOSPC200219-1G APOSPC200219-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile
Formel: C₇H₂F₄N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11848039
CAS-nummer: 80194-71-4