7-Chloro-8-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC200218-1G PC200218-500MG
APOSPC200218-1GEA 3120 DKK
APOSPC200218-1G APOSPC200218-500MG
7-Chloro-8-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
7-Chloro-8-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₈H₃ClF₃IN₂
Smeltepunkt: 160…162 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD19982794
CAS-nummer: 1331823-98-3