1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]azepane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200216-1G PC200216-500MG PC200216-5G
APOSPC200216-1GEA 985 DKK
APOSPC200216-1G APOSPC200216-500MG APOSPC200216-5G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]azepane
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]azepane
Formel: C₁₂H₁₄ClF₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13561841
CAS-nummer: 1219967-95-9