3,5-Dichloro-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}phenylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200215-1G PC200215-500MG PC200215-5G
APOSPC200215-1GEA 985 DKK
APOSPC200215-1G APOSPC200215-500MG APOSPC200215-5G
3,5-Dichloro-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}phenylamine
3,5-Dichloro-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}phenylamine
Formel: C₁₂H₆Cl₃F₃N₂O
Smeltepunkt: 143…146 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11553026
CAS-nummer: 73265-15-3