6-Bromo-3-(2,2,2-trifluoroethyl)-4(3H)-quinazolinone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200214-1G PC200214-500MG
APOSPC200214-1GEA 5040 DKK
APOSPC200214-1G APOSPC200214-500MG
6-Bromo-3-(2,2,2-trifluoroethyl)-4(3H)-quinazolinone
6-Bromo-3-(2,2,2-trifluoroethyl)-4(3H)-quinazolinone
Formel: C₁₀H₆BrF₃N₂O
Smeltepunkt: 300…301 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12025868
CAS-nummer: 1135283-30-5