6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC200209-1G
PC200209-250MG
APOSPC200209-1GEA
1050
DKK
APOSPC200209-1G
APOSPC200209-250MG
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Formel:
C₉H₇F₃N₄O Smeltepunkt: 202…203 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD11100215 CAS-nummer: 1048912-65-7 |