5-Bromo-6-methyl-2-(methylamino)-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC200206-1G PC200206-500MG
APOSPC200206-1GEA 3280 DKK
APOSPC200206-1G APOSPC200206-500MG
5-Bromo-6-methyl-2-(methylamino)-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 95+%
5-Bromo-6-methyl-2-(methylamino)-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formel: C₉H₇BrF₃N₃
Smeltepunkt: 171…173 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12498720
CAS-nummer: 1171919-20-2