4-Fluoro-3-methylbenzeneboronic acid pinacol ester 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(4-Fluoro-3-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC200203-25G PC200203-5G
APOSPC200203-25GEA 2040 DKK
APOSPC200203-25G APOSPC200203-5G
4-Fluoro-3-methylbenzeneboronic acid pinacol ester 98%
4-Fluoro-3-methylbenzeneboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₃H₁₈BFO₂
Molekylvægt: 236.093 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18729904
CAS-nummer: 1001200-60-7