(RS)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(3,5-Difluorophenyl)ethanamine, 3,5-Difluoro-alpha-methylbenzylamine
PC2002-1G PC2002-25G PC2002-5G
APOSPC2002-1GEA 197 DKK
APOSPC2002-1G APOSPC2002-25G APOSPC2002-5G
(RS)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethylamine 97%
(RS)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethylamine
Formel: C₈H₉F₂N
Molekylvægt: 157.16 g/mol
Kogepunkt: 175 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038286
CAS-nummer: 321318-29-0
UN nummer: 1760
ADR: 8 III