Ethyl-4-bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200199-1G PC200199-500MG
APOSPC200199-1GEA 2340 DKK
APOSPC200199-1G APOSPC200199-500MG
Ethyl-4-bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl-4-bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formel: C₇H₆BrF₃N₂O₂
Smeltepunkt: 131…133 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13193102
CAS-nummer: 1240278-21-0