Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 3-(trifluoromethyl)isonicotinate
PC200197-1G PC200197-500MG
APOSPC200197-1GEA 3260 DKK
APOSPC200197-1G APOSPC200197-500MG
Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Formel: C₈H₆F₃NO₂
Molekylvægt: 205.14 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14698095
CAS-nummer: 1203952-88-8