1-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methyl}piperidin-4-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200186-1G PC200186-500MG
APOSPC200186-1GEA 4040 DKK
APOSPC200186-1G APOSPC200186-500MG
1-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methyl}piperidin-4-one
1-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methyl}piperidin-4-one
Formel: C₁₂H₁₂ClF₃N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20921567
CAS-nummer: 1057282-45-7