4,8-Dichloro-6-(trifluoromethyl)quinoline 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC200182-1G PC200182-250MG
APOSPC200182-1GEA 3930 DKK
APOSPC200182-1G APOSPC200182-250MG
4,8-Dichloro-6-(trifluoromethyl)quinoline 95+%
4,8-Dichloro-6-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₄Cl₂F₃N
Smeltepunkt: 124 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 1065093-22-2