5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC200180-1G PC200180-500MG
APOSPC200180-1GEA 2900 DKK
APOSPC200180-1G APOSPC200180-500MG
5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₇H₇F₃N₂
Smeltepunkt: 75…77 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03422575
CAS-nummer: 1027617-86-2