Potassium-2-thienyltrifluoroborate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Potassium 2-Thienyltrifluoroborate
PC200178-1G PC200178-500MG PC200178-5G
APOSPC200178-1GEA 765 DKK
APOSPC200178-1G APOSPC200178-500MG APOSPC200178-5G
Potassium-2-thienyltrifluoroborate
Potassium-2-thienyltrifluoroborate
Formel: C₄H₃BF₃KS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04112719
CAS-nummer: 906674-55-3