4-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200177-5G PC200177-25G
APOSPC200177-5GEA 591 DKK
APOSPC200177-5G APOSPC200177-25G
4-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester 98%
4-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₃H₁₆BF₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05863920
CAS-nummer: 474709-28-9