5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC200173-1G PC200173-500MG
APOSPC200173-1GEA 1090 DKK
APOSPC200173-1G APOSPC200173-500MG
5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₅H₃F₃N₂O₂
Smeltepunkt: 171…173 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03094951
CAS-nummer: 129768-28-1