8-Nitro-6-(trifluoromethyl)-4(1H)-quinolinone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200172-1G PC200172-500MG
APOSPC200172-1GEA 1580 DKK
APOSPC200172-1G APOSPC200172-500MG
8-Nitro-6-(trifluoromethyl)-4(1H)-quinolinone
8-Nitro-6-(trifluoromethyl)-4(1H)-quinolinone
Formel: C₁₀H₅F₃N₂O₃
Smeltepunkt: 104…106 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12498705
CAS-nummer: 190140-20-6