Ethyl-6-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200169-1G PC200169-500MG
APOSPC200169-1GEA 1580 DKK
APOSPC200169-1G APOSPC200169-500MG
Ethyl-6-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl-6-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formel: C₁₁H₈F₃IN₂O₂
Smeltepunkt: 148…149 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06496246
CAS-nummer: 900019-79-6