Ethyl-8-bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC200167-1G PC200167-500MG
APOSPC200167-1GEA 1440 DKK
APOSPC200167-1G APOSPC200167-500MG
Ethyl-8-bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl-8-bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formel: C₁₁H₈BrF₃N₂O₂
Smeltepunkt: 106…108 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12025881
CAS-nummer: 1038389-86-4