Ethyl-8-methyl-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200166-1G PC200166-500MG
APOSPC200166-1GEA 1580 DKK
APOSPC200166-1G APOSPC200166-500MG
Ethyl-8-methyl-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl-8-methyl-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₁F₃N₂O₂
Smeltepunkt: 80…82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06496249
CAS-nummer: 874830-63-4