Ethyl-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC200165-1G PC200165-250MG PC200165-5G
APOSPC200165-1GEA 818 DKK
APOSPC200165-1G APOSPC200165-250MG APOSPC200165-5G
Ethyl-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₉F₃N₂O₂
Smeltepunkt: 125…126 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11100212
CAS-nummer: 860457-99-4