Potassium-4-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200164-1G PC200164-5G
APOSPC200164-1GEA 175 DKK
APOSPC200164-1G APOSPC200164-5G
Potassium-4-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-4-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate
Formel: C₇H₇BF₃KO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08276800
CAS-nummer: 1015082-78-6