5-Bromo-2-chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200161-1G PC200161-500MG
APOSPC200161-1GEA 1580 DKK
APOSPC200161-1G APOSPC200161-500MG
5-Bromo-2-chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
5-Bromo-2-chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formel: C₈H₃BrClF₃N₂
Smeltepunkt: 74…76 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11841008
CAS-nummer: 1135283-49-6