3-(Trifluoromethyl)-5-isoxazolamine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC200153-1G PC200153-500MG
APOSPC200153-1GEA 2360 DKK
APOSPC200153-1G APOSPC200153-500MG
3-(Trifluoromethyl)-5-isoxazolamine 95+%
3-(Trifluoromethyl)-5-isoxazolamine
Formel: C₄H₃F₃N₂O
Smeltepunkt: 53…55 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972407
CAS-nummer: 108655-63-6