Potassium-3-carboxyphenyltrifluoroborate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200140-10G PC200140-1G PC200140-5G
APOSPC200140-10GEA 2560 DKK
APOSPC200140-10G APOSPC200140-1G APOSPC200140-5G
Potassium-3-carboxyphenyltrifluoroborate
Potassium-3-carboxyphenyltrifluoroborate
Formel: C₇H₅BF₃KO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07784423
CAS-nummer: 850313-91-6