Potassium-3-iodophenyltrifluoroborate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Potassium 3-iodophenyltrifluoroborate
PC200132-1G PC200132-500MG PC200132-5G
APOSPC200132-1GEA 614 DKK
APOSPC200132-1G APOSPC200132-500MG APOSPC200132-5G
Potassium-3-iodophenyltrifluoroborate
Potassium-3-iodophenyltrifluoroborate
Formel: C₆H₄BIF₃K
Molekylvægt: 309.91 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09800739
CAS-nummer: 1189097-36-6