Potassium-3-iodophenyltrifluoroborate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Potassium 3-iodophenyltrifluoroborate
PC200132-1G
PC200132-500MG
PC200132-5G
APOSPC200132-1GEA
614
DKK
APOSPC200132-1G
APOSPC200132-500MG
APOSPC200132-5G
Potassium-3-iodophenyltrifluoroborate
Potassium-3-iodophenyltrifluoroborate
Formel:
C₆H₄BIF₃K Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09800739 CAS-nummer: 1189097-36-6 |