2-[(4-Fluorophenyl)dimethylsilyl]benzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200130-1G PC200130-500MG PC200130-5G
APOSPC200130-1GEA 881 DKK
APOSPC200130-1G APOSPC200130-500MG APOSPC200130-5G
2-[(4-Fluorophenyl)dimethylsilyl]benzyl alcohol
2-[(4-Fluorophenyl)dimethylsilyl]benzyl alcohol
Formel: C₁₅H₁₇FOSi
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16251550
CAS-nummer: 853955-70-1