Ethyl-5-chloro-3-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC200117-1G PC200117-500MG
APOSPC200117-1GEA 5690 DKK
APOSPC200117-1G APOSPC200117-500MG
Ethyl-5-chloro-3-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylate
Ethyl-5-chloro-3-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylate
Formel: C₉H₇ClF₃NO₂
Kogepunkt: 74…76 °C/0,8mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14581656
CAS-nummer: 1198475-50-1