2,6-Dichloro-3-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine 90%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200116-1G PC200116-500MG
APOSPC200116-1GEA 7990 DKK
APOSPC200116-1G APOSPC200116-500MG
2,6-Dichloro-3-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine 90%
2,6-Dichloro-3-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆HCl₂F₃IN
Molekylvægt: 341.885 g/mol
Kogepunkt: 63…64 °C/0.02mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12827835
CAS-nummer: 1186405-02-6
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III