2,4-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC200112-1G PC200112-500MG PC200112-5G
APOSPC200112-1GEA 1590 DKK
APOSPC200112-1G APOSPC200112-500MG APOSPC200112-5G
2,4-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
2,4-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂Cl₂F₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12547046
CAS-nummer: 1186194-98-8