[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(Hydroxymethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine, (5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanol
PC200105-1G PC200105-500MG PC200105-5G
APOSPC200105-1GEA 472 DKK
APOSPC200105-1G APOSPC200105-500MG APOSPC200105-5G
[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
Formel: C₇H₆F₃NO
Molekylvægt: 177.13 g/mol
Kogepunkt: 76…78 °C/1mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04117762
CAS-nummer: 31181-84-7