6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC200102-1G PC200102-250MG PC200102-5G
APOSPC200102-1GEA 545 DKK
APOSPC200102-1G APOSPC200102-250MG APOSPC200102-5G
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₈H₅F₃N₂
Smeltepunkt: 98…99 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09994631
CAS-nummer: 936009-02-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III