N-Phenyl-2-(trifluoromethyl)pyridin-4-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200101-1G PC200101-500MG PC200101-5G
APOSPC200101-1GEA 5040 DKK
APOSPC200101-1G APOSPC200101-500MG APOSPC200101-5G
N-Phenyl-2-(trifluoromethyl)pyridin-4-amine
N-Phenyl-2-(trifluoromethyl)pyridin-4-amine
Formel: C₁₂H₉F₃N₂
Smeltepunkt: 135…137 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13190612
CAS-nummer: 234112-18-6